蒸気密度
2.35 (vs air)
蒸気圧
8.82 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
428 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
~0.02% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
expl. lim.
10 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
34 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
密度
0.681 g/mL at 20 °C
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChI Key
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-65.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
59240-10ML-F:4548173952406
59240-BULK-F:
59240-VAR-F:
59240-50ML-F:
59240-1ML-F:4548173952413
59240-5ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック