蒸気圧
6.56 psi ( 20 °C)
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
0.678 g/mL at 20 °C
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
InChI Key
PMJHHCWVYXUKFD-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Hydroxyl radical reactions with diolefins in atmospheric and combustion environments: This study provides insights into the reactions of hydroxyl radicals with diolefins such as trans-1,3-Pentadiene, highlighting their significance in both atmospheric chemistry and combustion processes. This research helps in understanding the reactive pathways and kinetics that could inform both environmental and industrial applications of trans-1,3-Pentadiene (Khaled et al., 2019).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
111805-1G:
111805-BULK:
111805-VAR:
111805-5G:
111805-250MG:
試験成績書(COA)