58643
¥17,100
1 of 10
HAM80075
Hamilton® syringe
20890-U
Hamilton® HPLCシリンジ
26284
Hamilton® SampleLock シリンジ
20997
ハミルトン®シリンジ、1000シリーズGASTIGHT®、PTFE製ルアーロック型
20888
22192-U
Hamilton® シリンジ、GASTIGHT®1000シリーズ 交換針型特殊針
HAM7657-01
Hamilton® TLC syringe
28637-U
Hamilton® 1001LTN syringe
20889
20734
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、固定針
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
22 ga (blunt tip)
Hamilton 81365
51 mm
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Hamilton®シリンジ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 9
28621-U
58383
Hamilton® シリンジ、700シリーズ、特殊針
20886
Sigma-Aldrich
20784
ハミルトン®ガスタイト®シリンジ、 1700シリーズ、針の着脱可能
Z118109
RNシリンジ用Hamilton®針
19139-U
ハミルトンRNシリンジ用® ニードル、丸先端
HAM204052
Hamilton® chromatography syringe