Merck
HAM204052
Hamilton® chromatography syringe
for ThermoFinnigan GC Autosampler, model, 701 N, cemented needle, volume × L 10 μL × 50 mm, needle gauge 26s
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥26,810
¥26,810
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥26,810
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
¥26,810
Check Cart for Availability
物質
Microliter syringe
特徴
autoclavable: no
model 701 N, cemented needle
メーカー/製品名
Hamilton
パラメーター
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
ニードル内径 × 外径
0.13 mm × 0.483 mm
ニードルゲージ
26s
容量× L
10 μL × 50 mm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
S-Line syringes deliver exceptional performance for everyday use in HPLC autosampler injections at a great value. The C-Line syringe minimizes the potential for bent needles with a keyed flange design. X-Type syringes are designed for sensitive LC samples (i.e. proteins, peptides, phospholipids, smaller amines, etc.) with a specially coated needle and inner syringe barrel to minimize sample adsorption.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)