Merck
22192-U
Hamilton® シリンジ、GASTIGHT®1000シリーズ 交換針型特殊針
1001RN, volume 1 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
TM =[「Hamilton」]1000 シリーズシリンジ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,400
¥14,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
¥14,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22 ga (bevel tip)
詳細
Gastight®
特徴
removable needle RN
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81330
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Is it possible to autoclave both syringe and plunger?
    1 回答
    1. It would need to be disassembled first (needle removed, and plunger removed from cylinder), but all parts of the syringe are autoclavable.
      役に立ちましたか?
  2. I would like to know whether the syringe and the plunger both can be autoclaved.
    1 回答
    1. This is a product of Hamilton. Based on information provided by the manufacturer, both components may be autoclaved.