55698
55698-100ML
¥34,800
1 of 10
Supelco
69734
Multi Anion Standard 1 for IC
89886
イオンクロマトグラフィー用 陰イオン混合認証標準溶液
91286
Multi Cation Standard 1 for IC
1.11448
Anion multi-element standard II
93159
Multi Cation Standard 2 for IC
1.11437
Anion multi-element standard I
67276
Nitrite Standard for IC
89316
多元素イオンクロマトグラフィー陽イオン標準液、認証済み
43492
ナトリウムスタンダード、IC用
1.70398
IC Multi-element standard I
certified reference materialTraceCERT®
300
TraceCERT®
nitrate, 1 g/L phosphate, 1 g/L sulfate, 1 g/L
in water
ion chromatography: suitable
environmentalfood and beverages
multi-component solution
イオンクロマトグラフィー用標準物質
標準物質
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
55698-100ML-BULK: 55698-VAR: 55698-BULK: 55698-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
12674
イオンクロマトグラフィー用IQ/OQ/PQキット
QC1364
アニオン
1.09032
IC multi-element standard V