安全性情報
12674
Supelco
イオンクロマトグラフィー用IQ/OQ/PQキット
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥70,800
¥70,800
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥70,800
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥70,800
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
詳細
イオンクロマトグラフィーシステムの定性的評価に用いるIQ/OQ/PQ-Kit。線形性、同時再現性およびキャリーオーバーの検証に適しています。
6通りの認証臭化物標準物質(5、10、20、50、100、1000 mg/kg。各100 mL)が含まれています。正確な含量、トレーサビリティおよび不確実性の詳細は、証明書に記載されています。
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造および認定されています。このCRMはSI単位kgに準拠しており、NISTなどのNMIが供給する一次物質を基準として測定されます。
不確実性と有効期限を含む認証内容が証明書に記載されます。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
Metrohm AG部品番号6.5333.000の「IQ/OQ Kit for IC」の部分。
アプリケーション
このキットは、イオンクロマトグラフィー装置の効率的で信頼性の高い定性的評価を可能にします。その用途の詳細な説明は、こちらの「Tips & Tricks for IC(ICのヒントとこつ)」の記事をご覧ください。
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定に基づいて作成
  • NISTやBAMなどの国際的に認められている機関を通じて、SI単位モルまで追跡可能
  • 安定性、密度、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)(最大4ページ)が付属
  • 不確実性を最小限に抑えるために、高品質のqNMRで特性評価した出発物質および適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • アルミニウム製バッグに密封されたHDPEボトルでご用意
関連事項
より多くを学ぶために IC ポータル を ご覧ください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore the tests integral to the instrument qualification process for ion chromatography instruments. Learn about the effectiveness of a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit, featuring six certified bromide standard solutions for comprehensive IC instrument qualification tests.