安全性情報
89886
Supelco
イオンクロマトグラフィー用 陰イオン混合認証標準溶液
suitable for ion chromatography, TraceCERT®, certified reference material traceable to SI, 10.0 mg/kg F-, Cl-, Br-, NO3-, PO43-, SO42- each anion
別名:
認証済み多成分イオンクロマトグラフィーアニオンスタンダード溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥57,800
¥57,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥57,800
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥57,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
アプリケーション
イオンクロマトグラフィーに基づく分析技術のキャリブレーション時に使用することを目的としています。
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定に基づいて作成
  • NISTやBAMなどの国際的に認められている機関を通じて、SI単位モルまで追跡可能
  • 安定性、密度、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)(最大4ページ)が付属
  • 不確実性を最小限に抑えるために、高品質のqNMRで特性評価した出発物質および適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • アルミニウム製バッグに密封されたHDPEボトルでご用意
関連事項
より多くを学ぶために IC ポータル を ご覧ください
アナリシスノート
認定された高純度材料(NaF、 NaCl 、NaBr、NaNO3、Na2HPO4、Na2SO4)および超純水(18 MΩ 、0.22 µmで濾過)を用いて製造されます。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
89886-VAR-F:
89886-50ML-BULK-F:
89886-BULK-F:
89886-50ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nicole A P van Gestel et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 30(8), 94-94 (2019-08-16)
Clinically, S53P4 bioactive glass (BAG) has shown very promising results in bone infection treatment, but it is also known to degrade very slowly in vivo. To evaluate which mechanisms (cellular or dissolution) can play a role in the degradation of
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf