Merck
55697
Supelco
5-ヒドロキシインドール-3-酢酸
analytical standard
別名:
5-HIAA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥32,540
¥32,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥32,540
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO3
CAS番号:
分子量:
191.18
Beilstein:
168797
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥32,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (T)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChI Key
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
セロトニンの主要な代謝産物です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
55697-BULK:
55697-50MG:
55697-10MG:
55697-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shabbir Ahmad et al.
Scientific reports, 10(1), 8925-8925 (2020-06-04)
Melanins are chemically diverse ubiquitous pigments found across the life forms synthesized via different biochemical pathways mainly from L-tyrosine or acetyl CoA. Though few reports suggest the possibility of tryptophan-based melanin synthesis, however, such tryptophan-based melanin and its biosynthesis remained
Ryan T Oglesby et al.
Magnetic resonance in medicine, 84(5), 2389-2399 (2020-04-18)
The diagnosis of monoamine-related psychiatric disorders is based on the phenomenological evaluation of symptoms and behavior by trained clinicians. The CEST technique can be sensitive to monoamines such as serotonin. This study quantifies the CEST properties of the compounds in