Merck
53729
SAFC
システアミン 塩酸塩
医薬品製造
別名:
β-メルカプトエチルアミン 塩酸塩, 2-アミノエタンチオール 塩酸塩, 2-メルカプトエチルアミン 塩酸塩, チオエタノールアミン 塩酸塩, デカルボキシシステイン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
113.61
Beilstein:
3590083
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
solid
品質水準
濃度
30.6-31.80 % (w/w) (AT)
不純物
residual solvents (tert.-butylmethyl ether)
≤10 ppm heavy metals (sum of Ag, As, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn)
≤2.0% cystamine (GC, rel.)
≤5000 mg/kg residual solvents (ethanol)
損失
≤1.0% loss on drying
mp
67-71 °C
微量陽イオン
As: ≤1.5 ppm
Cd: ≤0.2 ppm
Co: ≤0.5 ppm
Cu: ≤30 ppm
Hg: ≤0.3 ppm
Li: ≤25 ppm
Ni: ≤2 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Sb: ≤9 ppm
V: ≤1 ppm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI Key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
purity (GC): ≥98.0 area %
solubility: colorless, clear (≤3.5 NTU), 3.408 g in 30 mL H2O (1M)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
53729-RSAMPLE:
53729-VAR:
53729-INTR:
53729-25G:
53729-100G:
53729-BULK:
53729-1KG:
53729-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)