スキップする
C8707
シスタミン 二塩酸塩
BioXtra
別名:
2,2′-ジアミノジエチルジスルフィド 二塩酸塩, 2,2′-ジチオビス(エチルアミン) 二塩酸塩, デカルボキシシスチン 二塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
225.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-260-7
Beilstein/REAXYS Number:
3616850
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.02%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Application
Cystamine dihydrochloride is a useful reagent to derivatize various polymer monoliths for hydrophilic interaction liquid chromatography; as a crosslinking agent in the development of polymer hydrogels; and as a functional group in nanoparticles developed for siRNA and DNA delivery.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR9270300508.02834
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98.0% (AT)
assay
-
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.), ~220 °C (dec.)
mp
217-220 °C
form
powder
form
-
form
powder
form
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under シスタミン 二塩酸塩
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)