Merck
53442
Supelco
Hexyl-d13 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate
analytical standard
別名:
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl-d13 benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D13H18NO4
分子量:
410.59
UNSPSCコード:
12352200
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(C1=C(C(OC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)C=CC=C1)C2=C(O)C=C(N(CC)CC)C=C2
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
53442-VAR:
53442-10MG:
53442-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.