Merck
64760
Sigma-Aldrich
4-メトキシアゾベンゼン
≥98.0%
別名:
4-フェニルアゾアニソール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥17,000
¥17,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥17,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12N2O
CAS番号:
分子量:
212.25
Beilstein:
958054
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0%
mp
54-56 °C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)15-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b15-14+
InChI Key
LGCRPKOHRIXSEG-CCEZHUSRSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
64760-INTR-F:
64760-5G-F:
64760-VAR-F:
64760-10G-F:
64760-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)