Merck
Z757284
Kern ABT analytical balances
model 220-4M, weighing capacity 220 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
別名:
分析天秤
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥573,200
¥573,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥573,200
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
¥573,200
Check Cart for Availability
物質
stainless steel weighing plate
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern ABT 220-4NM
測定範囲
resolution: 0.1 mg
秤量測定範囲
220 g
計量皿W × D
8 cm × 8 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Kern ABT analytical balances are the premium balance model with a high-quality single cell weighing system. It has a unique dosage aid which has a high-stability mode and other filter settings. The simple recipe weighing and documenting is provided with a combined tare/print function, and the simple adding function has auto-tare and automatic subsequent data output after each weighing procedure.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)