68790
Drometrizole trisiloxane
analytical standard
別名:
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-{2-methyl-3-{1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl}propyl}phenol, Silatrizole
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(Cc1cc(C)cc(c1O)-n2nc3ccccc3n2)C[Si](C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H39N3O3Si3/c1-18-14-20(15-19(2)17-33(9,29-31(3,4)5)30-32(6,7)8)24(28)23(16-18)27-25-21-12-10-11-13-22(21)26-27/h10-14,16,19,28H,15,17H2,1-9H3
InChI Key
HUVYTMDMDZRHBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Active pharmaceutical ingredients (APIs), formulations and stability samples by reversed phase ultra-high performance liquid chromatography (RP-UPLC) coupled to electrospray ionization-quadrupole time-of-flight tandem mass spectrometry (ESI-QTOF-MS/MS).[1]
- Suncare formulations by high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detection.[2]
- Cosmetic products by LC-UV.[3]
- Sewage sludge samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) extraction procedure and gas chromatography combined with MS/MS.[4]
包装
おすすめ製品
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
68790-VAR:
68790-BULK:
68790-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック