安全性情報
53337
Supelco
カリウムスタンダード、IC用
Potassium Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L K+ in water (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥7,520
¥7,520
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥7,520
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥7,520
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L K+ in water (nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
アナリシスノート
Kの水溶液(1000 mg/L。高純度KNO3および水)を含有)。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
53337-100ML:
53337-100ML-BULK:
53337-BULK:
53337-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
資料
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.
この研究では、飲料水のIC分析のための超純水の適合性を検討しました。無機イオンと消毒副生成物(DBP)を評価しました。
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー