認証
suitable for EPA 200.7
製品種目
Certipur®
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.013 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
詳細
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.