Merck
59878
Supelco
リチウムスタンダード、IC用
TraceCERT®, 1000 mg/L Li+ in nitric acid (nominal concentration), Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
1000 mg/L Li+ in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
  • Ion Chromatography in Biomedical Research: Varao Moura A et al. conducted a study to determine ions in Caenorhabditis elegans using ion chromatography, highlighting the use of lithium standards in the precise quantification of ions for biological and pharmaceutical research. This method offers vital insights into the metabolic processes within model organisms, facilitating advancements in biochemistry and pharmacology (Varao Moura A et al., 2022).
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
アナリシスノート
0.1%以下の硝酸中の1,000 mg/LのLiは、高純度Li2CO3、HNO3 および水 で調製されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
59878-BULK:
59878-100ML:
59878-VAR:
59878-100ML-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.