Merck
53017
Supelco
α-アミリン
analytical standard
別名:
ウルサ-12-エン-3β-オール, ビミナロール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥47,000
¥47,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥47,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O
CAS番号:
分子量:
426.72
Beilstein:
1916550
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥47,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C
InChI
1S/C30H50O/c1-19-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(27)20(19)2)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h9,19-20,22-25,31H,10-18H2,1-8H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,27-,28+,29-,30-/m1/s1
InChI Key
FSLPMRQHCOLESF-SFMCKYFRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Reference material for the analysis of latex milk
生物化学的/生理学的作用
広域スペクトラムの鎮痛作用を有するトリテルペンです。作用機序はほとんど解明されていませんが、プロテインキナ-ゼA(PKA)の阻害が関連していると考えられています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
53017-VAR-F:
53017-10MG-F:
53017-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hikaru Seki et al.
The Plant cell, 23(11), 4112-4123 (2011-12-01)
Glycyrrhizin, a triterpenoid saponin derived from the underground parts of Glycyrrhiza plants (licorice), has several pharmacological activities and is also used worldwide as a natural sweetener. The biosynthesis of glycyrrhizin involves the initial cyclization of 2,3-oxidosqualene to the triterpene skeleton
A C Siani et al.
Phytochemical analysis : PCA, 23(5), 529-539 (2012-02-11)
Non-volatile oleoresins from neotropical Burseraceae are traditionally used for craft, technological and medicinal purposes. The crude resin is usually sold in popular markets of the forest communities. Adding value to this rainforest raw material requires establishing its composition. To analyse
Mieko Kunii et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 35(5), 801-804 (2012-06-13)
CYP51 has been recognized as a unique CYP family that consists of one isolated molecular species, a sterol 14-demethylase essential for sterol biosynthesis. However, another CYP51 gene classified as the CYP51H subfamily has been identified in higher plants, in addition
Flávia Almeida Santos et al.
Lipids in health and disease, 11, 98-98 (2012-08-08)
Pentacyclic triterpenes in general exert beneficial effects in metabolic disorders. This study investigated the effects of α, β-amyrin, a pentacyclic triterpene mixture from the resin of Protium heptaphyllum on blood sugar level and lipid profile in normal and streptozotocin (STZ)-induced
Javid Hussain et al.
Journal of Asian natural products research, 14(1), 22-26 (2012-01-24)
Two new phthalates bis(2-ethylundecyl)phthalate and bis(2-ethyltridecyl)phthalate have been isolated from the chloroform-soluble portion of the whole plant of Nepeta clarkei along with one known compound β-amyrin. The structures of the two new compounds and β-amyrin were assigned on the basis