スキップする
08172
シクロアルテノール
≥90% (GC)
別名:
(3S,5R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17((R)-1,5-ジメチル-ヘキサ-4-エニル)-4,4,13,14-テトラメチル-テトラデカヒドロ-シクロプロパ[9,10]シクロペンタ[a]フェナントレン-3-オール, 9,19-シクロ-24-ラノステン-3β-オール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
在庫
¥71,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C30H50O
CAS番号:
分子量:
426.72
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
2224850
¥71,400
在庫詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
powder
SMILES string
O[C@@H]1C([C@H]2[C@@]3([C@]4([C@H]([C@]5([C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC4)C)C)CC2)C3)CC1)(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)9-8-10-21(3)22-13-15-28(7)24-12-11-23-26(4,5)25(31)14-16-29(23)19-30(24,29)18-17-27(22,28)6/h9,21-25,31H,8,10-19H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24+,25+,27-,28+,29-,30+/m1/s1
InChI key
ONQRKEUAIJMULO-YBXTVTTCSA-N
Application
  • Genome-Wide Investigation of Oxidosqualene Cyclase Genes Deciphers the Genetic Basis of Triterpene Biosynthesis in Tea Plants - Research on cycloartenol′s synthesis pathways through the genetic study of oxidosqualene cyclase in tea plants, providing insights into the enhancement of plant sterols beneficial for human health (Du et al., 2024).
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHL85729D74391200520
USP
USP
1200520
Dihydroartemisinin
description
≥90% (GC)
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard, mixture of α and β isomers
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥90% (GC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under シクロアルテノール
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
08172-BULK: + 08172-5MG: + 08172-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)