Merck
O5504
Sigma-Aldrich
オレアノール酸
≥97%
別名:
(+)-Oleanolic acid, 3beta-Hydroxyolean-12-en-28-oic acid, Astrantiagenin C, Caryophyllin, Oleanic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O3
CAS番号:
分子量:
456.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
light yellow
mp
>300 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@@]1(CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI Key
MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
詳細
オレアノール酸は、抗菌性、抗腫瘍性、および抗リーシュマニア活性を示すヒドロキシル五員環トリテルペン酸(HPTA)です。
アプリケーション
オレアノール酸は、高性能薄層クロマトグラフィー(HPTLC)によるアブータ属パレリアLinn.var hirsutaの根でのその定量化中に基準化合物として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
薬用植物から分離されたトリテルペノイド。抗腫瘍および肝保護薬。オレアノール酸は神経変性疾患の治療可能性を持っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O5504-VAR:
O5504-BULK:
O5504-500MG:
O5504-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ウルソル酸 primary reference standard
03240595
ウルソル酸
Phytolaccagenin phyproof® Reference Substance
PHL80614
Phytolaccagenin
Ursolic Acid A cell-permeable plant-derived pentacyclic triterpene acid that displays anti-inflammatory, immunomodulatory, and antitumor activities.
Sigma-Aldrich
672315
Ursolic Acid
NDB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1604
NDB
Apurva Bhave et al.
Journal of food and drug analysis, 25(3), 681-690 (2017-09-16)
In this study, an in-depth analysis of the unique set of rosehip samples from 71 Rosa genotypes was conducted with the aim to identify the most suitable ones for applications in the food and pharmaceutical industries based on the content
Oleanolic acid (OA) as an antileishmanial agent: Biological evaluation and in silico mechanistic insights.
Melo TS, et al.
Parasitology International, 65(3), 227-237 (2016)
Validated HPTLC method for qualitative and quantitative estimation of oleanolic acid in roots of Cissampelos pareira Linn. var. hirsuta, Menispermaceae.
Patel VG, et al.
Der Pharmacia Lettre, 7(5), 300-306 (2015)
Amélia M Silva et al.
Pharmaceutics, 11(8) (2019-07-28)
Oleanolic (OA) and ursolic (UA) acids are recognized triterpenoids with anti-cancer properties, showing cell-specific activity that can be enhanced when loaded into polymeric nanoparticles. The cytotoxic activity of OA and UA was assessed by Alamar Blue assay in three different
Li Chen et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(15), 4834-4838 (2008-07-05)
Novel furoxan-based nitric oxide (NO) releasing derivatives of oleanolic acid (OA) were synthesized for potential therapy of liver cancers. Six compounds produced high levels of NO in human hepatocellular carcinoma (HCC) cells and exhibited strong cytotoxicity selectively against HCC in