Merck
PHL80292
β-アミリン
phyproof® Reference Substance
別名:
β-アミレノール, オレアナ-12-エン-3β-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥69,600
¥69,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥69,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O
CAS番号:
分子量:
426.72
Beilstein:
2063468
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥69,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O/c1-25(2)15-16-27(5)17-18-29(7)20(21(27)19-25)9-10-23-28(6)13-12-24(31)26(3,4)22(28)11-14-30(23,29)8/h9,21-24,31H,10-19H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,27+,28-,29+,30+/m0/s1
InChI Key
JFSHUTJDVKUMTJ-QHPUVITPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
広域スペクトラムの鎮痛作用を有するトリテルペンです。作用機序はほとんど解明されていません。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza salvia sambucus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80292-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)