Merck
52559
Supelco
オイパトリン
analytical standard
別名:
3',5-ジヒドロキシ-4',6,7-トリメトキシフラボン, 5-ヒドロキシ-2-(3-ヒドロキシ-4-メトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 6-メトキシルテオリン4',7-ジメチルエーテル, NSC 106402
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O7
CAS番号:
分子量:
344.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤5.0% water
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-10(12)19)13-7-11(20)16-14(25-13)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
InChI Key
KLAOKWJLUQKWIF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
オイパトリンは、CYP1A群を発現する細胞の抗増殖剤として作用します。CYP1A群を発現する細胞のG2/M期をブロックすることにより、アポトーシスを誘導します。また、抗炎症物質としても作用します。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
52559-VAR:
52559-BULK:
52559-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)