Merck
SML1787
Sigma-Aldrich
シネンセチン
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory agent
別名:
2-(3,4-ジメトキシフェニル)-5,6,7-トリメトキシ-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 2-(3,4-ジメトキシフェニル)-5,6,7-トリメトキシクロメン-4-オン, 3′,4′,5,6,7-ペンタメトキシフラボン, 6-ヒドロキシルテオリン 5,6,7,3′,4′-ペンタメチルエーテル, ペダリチンペルメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20O7
CAS番号:
分子量:
372.37
Beilstein:
345748
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
シネンセチン, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=C(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)OC3=C1C(OC)=C(OC)C(OC)=C3
InChI
1S/C20H20O7/c1-22-13-7-6-11(8-15(13)23-2)14-9-12(21)18-16(27-14)10-17(24-3)19(25-4)20(18)26-5/h6-10H,1-5H3
InChI Key
LKMNXYDUQXAUCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シネンセチンは、植物由来のポリメトキシフラボノイドです。主に、Orthosiphon aristatus var. aristatusや、さまざまなカンキツ類果実に見られます。シネンセチンは、カンキツ類果実の皮の部分に最も豊富に存在します。
アプリケーション
シネンセチンは、パルミチン酸(PA)処理HepG2細胞におけるAMP活性化タンパク質キナーゼ(AMPK)の活性化に対するその抗脂肪生成効果を調べるための、カンキツ類フラボノイドとして使用できます。また、Orthosiphon stamineus抽出物のポリフェノール含有量を超高速液体クロマトグラフィー(UPLC)を使用して定量するための標準物質としても使用できます。
生物化学的/生理学的作用
シネンセチンは、抗炎症、抗増殖活性を持つカンキツ類フラボノイドです。脂質生成と脂肪分解を促進することも示されています。抗癌、抗菌、抗認知症、抗酸化、抗肥満、抗トリパノソーマ、および血管弛緩活性を示します。P-糖タンパク質(P-gp)、排出輸送体、乳がん耐性タンパク質(BCRP)を抑制できます。シネンセチンは、フラボノイド化学増感剤として作用する可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1787-VAR:
SML1787-BULK:
SML1787-25MG:
SML1787-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Vasilis P Androutsopoulos et al.
Pharmacology & therapeutics, 126(1), 9-20 (2010-02-16)
Flavonoids are polyphenolic compounds that have attracted the attention of the scientific community as the hallmark molecules responsible for cancer prevention by a plethora of different mechanisms. One of their most important characteristics, responsible for their cancer preventive properties, is
Mirka Laavola et al.
Planta medica, 78(8), 779-786 (2012-04-21)
Cytokines and other inflammatory mediators, such as prostaglandin E₂ (PGE₂) and nitric oxide (NO) produced by cyclooxygenase-2 (COX-2) and inducible nitric oxide synthase (iNOS), respectively, activate and drive inflammation and therefore serve as targets for anti-inflammatory drug development. Orthosiphon stamineus
Seong-Il Kang et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(4), 552-558 (2015-03-05)
Sinensetin is a rare polymethoxylated flavone (PMF) found in certain citrus fruits. In this study, we investigated the effects of sinensetin on lipid metabolism in 3T3-L1 cells. Sinensetin promoted adipogenesis in 3T3-L1 preadipocytes growing in incomplete differentiation medium, which did