This product has not been analyzed for stability with repetitive freeze thaw cycles. Kindly generate aliquots to avoid product failure caused by repeated freezing and thawing.
SML1689
Eupatilin
from (Isolated from Artemisia sp.), ≥98% (HPLC), powder, lipophilic flavonoid
別名:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3′,4′,6-trimethoxyflavone, NSC 122413
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
Eupatilin, ≥98% (HPLC)
由来生物
(Isolated from Artemisia sp.)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
protect from light
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C31
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-14(12)23-2)13-7-10(19)16-15(25-13)8-11(20)18(24-3)17(16)21/h4-8,20-21H,1-3H3
InChI Key
DRRWBCNQOKKKOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)