Merck
49558
Supelco
2,6-ジメチル-4-キノリンカルボン酸N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
別名:
N-スクシンイミジル-2,6-ジメチル-4-キノリンカルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14N2O4
CAS番号:
分子量:
298.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc2nc(C)cc(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)c2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-3-4-13-11(7-9)12(8-10(2)17-13)16(21)22-18-14(19)5-6-15(18)20/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
HDQNGUNXGKGYSR-UHFFFAOYSA-N
詳細
溶媒抽出せずに、水(水道水および河川水)、ヒト尿および血清中の脂肪族第一級アミンとジアミンを分析するための蛍光プローブDMQCOSuです。実試料の検出限界は、0.07~4.00 nmol/Lです。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
49558-BULK:
49558-100MG:
49558-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
LC Analysis of Aliphatic Primary Amines and Diamines After Derivatization with 2,6-Dimethyl-4-quinolinecarboxylic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
Huang, K., et al.
Chromatographia, 70, 747-752 (2009)