Merck
33881
Supelco
AMOZ-d5
VETRANAL®, analytical standard
別名:
3-アミノ-5-モルホリノメチル-2-オキサゾリジノン-d5, 4,4,5,α,α-ペンタジュウテロ-3-アミノ-5-モルホリノメチル-2-オキサゾリジノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥77,800
¥77,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥77,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10D5N3O3
CAS番号:
分子量:
206.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥77,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(N)C2([2H])[2H]
InChI
1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2/i5D2,6D2,7D
InChI Key
TVHAMVOINIHMEX-VJPLVGRJSA-N
関連するカテゴリー
詳細
AMOZ-d5 is a labeled deuterated metabolite of nitrofuran, an antimicrobial drug used in veterinary medicine.[1]
アプリケーション
AMOZ-d5 can be used as an internal standard for the determination of AMOZ in meat samples[1] and aquaculture products[2] using various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
33881-BULK-R:
33881-10MG-R:
33881-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of the furaltadone metabolite 5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone (AMOZ) using liquid chromatography coupled to electrospray tandem mass spectrometry during the nitrofuran crisis in Portugal.
Barbosa J, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 12(10), 543-551 (2007)
Wei Jia et al.
Analytica chimica acta, 957, 29-39 (2017-01-22)
An analytical method was developed and validated for simultaneous analysis of one hundred and thirty-seven veterinary drug residues and metabolites from sixteen different classes in tilapia utilizing an improved fully non-targeted way of data acquisition with fragmentation. The automated on-line
Effects of cyazofamid against Plasmodiophora brassicae Woronin on Chinese cabbage.
Mitani S, et al.
Pest Management Science, 59(3), 287-293 (2003)
Quantitation of chloramphenicol and nitrofuran metabolites in aquaculture products using microwave-assisted derivatization, automated SPE, and LC-MS/MS.
Veach TB, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 588-594 (2015)