スキップする
76532
ゲラニルピロリン酸 リチウム塩
≥95.0% (TLC)
別名:
GPP-Li, ピロリン酸(E)-3,7-ジメチル-2,6-オクタジエン-1-イル リチウム塩, ピロリン酸三水素(E)-3,7-ジメチル-2,6-オクタジエン-1-オール リチウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥121,000
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥395,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H20O7P2 · xLi+
CAS番号:
分子量:
314.21 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
1915690
Assay:
≥95.0% (TLC)
Form:
powder
¥121,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
モノテルペノイドの生合成おける代謝物であり、モノテルペン合成の基質です。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
569011953312436
description
≥95.0% (TLC)
description
≥95.0% (TLC)
description
analytical standard
description
≥95.0% (TLC)
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
76532-50MG: + 76532-VAR: + 76532-BULK: + 76532-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)