安全性情報
44610
Sigma-Aldrich
Durcupan ACM
set for 1 L embedding mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥101,000
¥101,000
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥101,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
13111001
NACRES:
NA.25
¥101,000
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
品質水準
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 齧歯類の中枢神経系および末梢神経系の有髄軸索を数えるための大型樹脂切片の作成方法:この研究では、大型樹脂切片の作成に Durcupan ACM を使用する技術が紹介されており、齧歯類の中枢神経系および末梢神経系における有髄軸索の分析が強化されています(Dzurjašková et al., 2021)(Dzurjašková et al., 2021)。
  • 神経組織の電子顕微鏡による調製物から作成した 3D モデルにおける、細胞区画の研究のための 3D 没入型バーチャルリアリティ:この研究では、電子顕微鏡で Durcupan ACM を使用して神経組織の 3D モデルを作成し、没入型バーチャルリアリティによる研究を促進しています(Calì et al., 2016)。
  • 若齢 Wistar ラットおよび SHR の血圧、心臓、頸動脈、およびアセチルコリン誘発による心血管系の拡張に対するプラゾシンおよびロサルタン投与の長期的影響:Durcupan ACM 包埋サンプルを用いた詳細な組織分析により、ラットの心血管系への影響を調査しています(Kristek et al., 2013)。
法的情報
Durcupan is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 44611Durcupan ACM, single component A, M epoxy resinSDS
  • 44612Durcupan ACM, single component B, hardener 964SDS
  • 44613Durcupan ACM, single component C, accelerator 960 (DY 060)SDS
  • 44614Durcupan ACM, single component DSDS
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nicholas J Strausfeld et al.
The Journal of comparative neurology, 528(2), 261-282 (2019-08-04)
Brain centers possessing a suite of neuroanatomical characters that define mushroom bodies of dicondylic insects have been identified in mantis shrimps, which are basal malacostracan crustaceans. Recent studies of the caridean shrimp Lebbeus groenlandicus further demonstrate the existence of mushroom
Enric Llorens-Bobadilla et al.
Science (New York, N.Y.), 370(6512) (2020-10-03)
Injuries to the central nervous system (CNS) are inefficiently repaired. Resident neural stem cells manifest a limited contribution to cell replacement. We have uncovered a latent potential in neural stem cells to replace large numbers of lost oligodendrocytes in the
Thomas C Binns et al.
Cell chemical biology, 27(8), 1063-1072 (2020-07-23)
Light-mediated chemical reactions are powerful methods for manipulating and interrogating biological systems. Photosensitizers, compounds that generate reactive oxygen species upon excitation with light, can be utilized for numerous biological experiments, but the repertoire of bioavailable photosensitizers is limited. Here, we
Hanne Halkinrud Thoen et al.
The Journal of comparative neurology, 528(7), 1079-1094 (2019-10-18)
Mantis shrimps (Stomatopoda) possess in common with other crustaceans, and with Hexapoda, specific neuroanatomical attributes of the protocerebrum, the most anterior part of the arthropod brain. These attributes include assemblages of interconnected centers called the central body complex and in
Małgorzata Alicja Śliwińska et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 30(4), 2573-2585 (2019-12-05)
It is generally accepted that formation and storage of memory relies on alterations of the structure and function of brain circuits. However, the structural data, which show learning-induced and long-lasting remodeling of synapses, are still very sparse. Here, we reconstruct