グレード
for microscopy
品質水準
フォーム
liquid
色
yellow
屈折率
n/D 1.490-1.500
粘度
250-500 mPa.s, neat(25 °C)(lit.)
溶解性
water: insoluble
適合性
in accordance for application
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
COC(=O)C(C)=C.CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2.C5H8O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-4(2)5(6)7-3/h2,4-6H2,1,3H3;1H2,2-3H3
InChI Key
WHLPIOPUASGRQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- It has been used in histomorphometry to study the use of gambogic amide for augmenting skeletal adaptation to mechanical forces without inducing hyperalgesia.
- It has been used in immunohistochemistry and immunofluorescence to document the global location of coxsackievirus and adenovirus receptors in the mouse brain.
- It has been used in immunocytochemistry to study the function of matrix metalloproteinases in regulating cancer invasiveness.
特徴および利点
- Spreads quickly and evenly without forming any air bubbles.
- Non-yellowing, unaffected by cold, and stays optically clear for over 10 years.
物性
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
73.4 °F - closed cup
引火点(℃)
23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03989-VAR:
03989-500ML:4548173101378
03989-BULK:
03989-100ML:4548173101361