Merck
44614
Sigma-Aldrich
Durcupan ACM
single component D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.25
形状
liquid
含みます
plasticizer
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Embedding material for electron microscopy on the basis of Araldite.®
法的情報
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
Durcupan is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
367.7 °F - open cup
引火点(℃)
186.5 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44614-100ML:4.548173981888E12
文書ライブラリにアクセスする
Noemi Holderith et al.
Cell reports, 32(4), 107968-107968 (2020-07-30)
Elucidating the molecular mechanisms underlying the functional diversity of synapses requires a high-resolution, sensitive, diffusion-free, quantitative localization method that allows the determination of many proteins in functionally characterized individual synapses. Array tomography permits the quantitative analysis of single synapses but