Merck
43905
Supelco
テルピノレン
analytical standard
別名:
4-イソプロピリデン-1-メチルシクロヘキサン, p-メタ-1-エン-8-イル-ホーメート, p-メンタ-1,4(8)-ジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥40,100
¥40,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥40,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
1851203
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥40,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
~4.7 (vs air)
蒸気圧
~0.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥94% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.487-1.491
n20/D 1.489 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
InChI Key
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - Seta closed cup
引火点(℃)
61 °C - Seta closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
43905-VAR:
43905-BULK:
43905-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis