安全性情報
8.07582
Sigma-Aldrich
Heptanoic acid
for synthesis
別名:
Heptanoic acid, Enanthic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5COOH
CAS番号:
分子量:
130.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-838-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.35 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
380 °C
有効性
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
動粘度
5.00 cSt(20 °C)
mp
-8 °C
転移温度
flash point 117 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)CCCCCC.[H+]
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.917 - 0.919
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1