Merck
146870
Sigma-Aldrich
ヘプタン酸
96%
別名:
エナント酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥4,210
¥4,210
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥4,210
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5COOH
CAS番号:
分子量:
130.18
Beilstein:
1744723
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,210
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
4.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
96%
フォーム
liquid
expl. lim.
10.1 %
屈折率
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.2419 g/100ml at 15 °C
DMF: soluble
DMSO: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ketonisation of heptanoic acid catalyzed by Mn, Ce and Zr oxides deposited on Al2O3, SiO2 and TiO2 has been studied[1].
アプリケーション
Heptanoic acid has been used as internal standard during gas chromatographic analysis of the butyl esters of volatile acids in microbial fermentation media[2].
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
146870-1L:
146870-BULK:
146870-VAR:
146870-100ML:4548173356563
146870-250ML:
146870-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Decarboxylative coupling of heptanoic acid. Manganese, cerium and zirconium oxides as catalysts.
Glinski M and Kijenski J.
Applied Catalysis A: General, 190(1), 87-91 (2000)
J P Salanitro et al.
Applied microbiology, 29(3), 374-381 (1975-03-01)
A method for the preparation and gas chromatographic analysis of the butyl esters of volatile (C-1-C-7) and nonvolatile (lactic, succinic, and fumaric) acids in microbial fermentation media is presented. Butyl esters were prepared from the dry salts of the acids.
Carola Buccellati et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 317(2), 830-837 (2006-01-10)
Thromboxane (TX) A(2), prostacyclin (PGI(2)), and nitric oxide (NO) regulate platelet function and interaction with the vessel wall. Inhibition of TXA(2), implemented synthesis of PGI(2), and supply of exogenous NO may afford therapeutic benefit. 2NTX-99 [4-methoxy-N(1)-(4-trans-nitrooxycyclohexyl)-N(3)-(3-pyridinylmethyl)-1,3-benzenedicarboxamide], a new chemical entity
Dorrain Y Low et al.
Food & function, 6(8), 2464-2474 (2015-07-29)
Fruits (and vegetables) contain cellular structures that are not degraded by human digestive enzymes. Therefore, the structure of the insoluble fraction of swallowed fruits is mostly retained until intestinal microbial fermentation. In vitro fermentation of mango and banana cell structures
L Grislain et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 15(4), 339-345 (1990-10-01)
After oral administration of amineptine (7-[(10-11)-dihydro-5H-dibenzo(a,d)cycloheptane-5yl] amino heptanoic acid), an original tricyclic antidepressant, seven metabolites were isolated from urine and plasma of rat, dog and man. The metabolic pathways were similar for the three species studied. The two major pathways