Merck
41144
Supelco
β-アラニン
analytical standard
別名:
β-Ala, 3-アミノプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,200
¥12,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,200
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
89.09
Beilstein:
906793
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥12,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.3% water
white to off-white
mp
202 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI Key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-Alanine is a rate-limiting precursor of carnosine, a cytoplasmic dipeptide which is present in human skeletal muscles in high concentrations.[1][2]
アプリケーション
β-Alanine may be used as a reference standard for the determination of β-alanine in:
  • Potato tubers by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[3]
  • Human plasma, urine, and cerebrospinal fluid samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[4]
  • Striatal microdialysis samples by high performance liquid chromatography-fluorescence detection (HPLC-FLD) with ortho-phthalaldehyde-mercaptoethanol derivatization.[5]
  • Fermented soybean paste, Cheonggukjang, by GC-MS operating in selected-ion monitoring (SIM) mode and principal component analysis (PCA).[6]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
内在性β-アミノ酸は、グリシン受容体の非選択的アゴニストであり、Gタンパク質共役オーファン受容体TGR7(MrgD)のリガンドです。 β-アラニンはパントテン酸の構成要素です。
β−アミノ酸の1つであるβ-アラニンは、パントテン酸の構成要素であり、カルノシンとアンセリンのヒスチジン抗酸化ジペプチドの生合成において律速となるアミノ酸です。内在性β-アミノ酸は、グリシン受容体の非選択的アゴニストであり、Gタンパク質共役オーファン受容体TGR7(MrgD)のリガンドです。 β-アラニンフラックスは、海生生物、着床前マウス胚、低酸素ストレスに曝された哺乳類細胞の浸透圧安定性を補助することによって細胞保護作用を示します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
41144-100MG:
41144-BULK:
41144-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
L-バリン certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
50848
L-バリン
L-アミノ酸 analytical standard
Supelco
LAA10
L-アミノ酸
L-アラニン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1110
L-アラニン
L-チロシン certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
91515
L-チロシン
アラニン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0325000
アラニン
Metabolite profiling of Cheonggukjang, a fermented soybean paste, during fermentation by gas chromatography-mass spectrometry and principal component analysis
Park MK, et al.
Food Chemistry, 122(4), 1313-1319 (2010)
Simultaneous analysis of metabolites in potato tuber by gas chromatography-mass spectrometry
Roessner U, et al.
The Plant Journal, 23(1), 131-142 (2000)
A rapid, sensitive method for quantitative analysis of underivatized amino acids by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
Le A, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 944(1), 166-174 (2014)
Rapid and sensitive step gradient assays of glutamate, glycine, taurine and $\gamma$-aminobutyric acid by high-performance liquid chromatography-fluorescence detection with o-phthalaldehyde-mercaptoethanol derivatization with an emphasis on microdialysis samples
Piepponen TP and Skujins A
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 757(2), 277-283 (2001)
?-Alanine supplementation augments muscle carnosine content and attenuates fatigue during repeated isokinetic contraction bouts in trained sprinters
Derave W, et al.
Journal of Applied Physiology, 103(5), 1736-1743 (2007)