Merck
05159
Sigma-Aldrich
β-アラニン
BioUltra, ≥99.0% (NT)
別名:
β-Ala, 3-アミノプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥12,800
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥12,800
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
89.09
Beilstein:
906793
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
39030936
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
powder or crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.1%
損失
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
6.0-7.5
mp
202 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
SMILES記法
NCCC(O)=O
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI Key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
内在性β-アミノ酸は、グリシン受容体の非選択的アゴニストであり、Gタンパク質共役オーファン受容体TGR7(MrgD)のリガンドです。 β-アラニンはパントテン酸の構成要素です。
β−アミノ酸の1つであるβ-アラニンは、パントテン酸の構成要素であり、カルノシンとアンセリンのヒスチジン抗酸化ジペプチドの生合成において律速となるアミノ酸です。内在性β-アミノ酸は、グリシン受容体の非選択的アゴニストであり、Gタンパク質共役オーファン受容体TGR7(MrgD)のリガンドです。 β-アラニンフラックスは、海生生物、着床前マウス胚、低酸素ストレスに曝された哺乳類細胞の浸透圧安定性を補助することによって細胞保護作用を示します。
その他情報
Spacer in isotachophoresis of serum proteins[1][2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
05159-VAR:
05159-1KG:
05159-BULK:
05159-500G:
05159-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T. Hine
Electrophoresis ?83, 541-541 null
T. Yagi et al. et al.
Electrophoresis ?83, 503-503 (1984)
Robert G Hart et al.
The Canadian journal of cardiology, 29(7 Suppl), S71-S78 (2013-06-29)
Chronic kidney disease (CKD) is prevalent in elderly patients with atrial fibrillation and is an independent risk factor for stroke. Warfarin anticoagulation is efficacious for stroke prevention in atrial fibrillation patients with moderate CKD (stage III, estimated glomerular filtration rate
K M Gibson et al.
Journal of neurochemistry, 81(1), 71-79 (2002-06-18)
Metabolite profiling in succinate semialdehyde dehydrogenase (SSADH; Aldh5a1-/-) deficient mice previously revealed elevated gamma-hydroxybutyrate (GHB) and total GABA in urine and total brain and liver extracts. In this study, we extend our metabolic characterization of these mutant mice by documenting
Julie Y Culbertson et al.
Nutrients, 2(1), 75-98 (2010-01-01)
Muscle carnosine has been reported to serve as a physiological buffer, possess antioxidant properties, influence enzyme regulation, and affect sarcoplasmic reticulum calcium regulation. Beta-alanine (β-ALA) is a non-essential amino acid. β-ALA supplementation (e.g., 2-6 grams/day) has been shown to increase