Merck
M5199
Sigma-Aldrich
Meldonium dihydrate
≥98% (HPLC), powder
別名:
MET 88, Meldonium(メルドニウム), Quaterin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥19,000
25 MG
¥44,900
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥19,000
25 MG
¥44,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2O2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to off-white
溶解性
H2O: >40 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)NCCC([O-])=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
PVBQYTCFVWZSJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メルドニウム二水和物は、ニワトリ胚における虚血・再灌流(I/R)に対する保護効果を評価するために、抗虚血薬として使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
メルドニウムは、γ-ブチロベタインヒドロキシラーゼ(BBOX)の阻害剤です。
メルドニウムは、カルチニンの合成における主要酵素であるγ-ブチロベタインヒドロキシラーゼ(BBOX)の阻害剤です。
メルドニウムは、抗虚血活性があり、脳および心虚血性疾患に対して治療効果を示します。[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M5199-VAR:
M5199-5MG:
M5199-BULK:
M5199-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Meldonium: Pharmacological, toxicological, and analytical aspects
Berlato D G and Bairros A
Toxicological Research, 4 (2020)
Eram Fauzia et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1034-1034 (2018-10-10)
Ischemia-reperfusion (I/R)-related disorders, such as stroke, myocardial infarction, and peripheral vascular disease, are among the most frequent causes of disease and death. Tissue injury or death may result from the initial ischemic insult, primarily determined by the magnitude and duration
Sylwia Magiera et al.
Journal of AOAC International, 97(6), 1526-1537 (2015-01-30)
A rapid and sensitive ultra-HPLC/MSIMS (UHPLC/MSIMS) assay method for the simultaneous determination in human urine of 22 drugs belonging to different pharmaceutical groups was developed. The drugs were extracted from urine samples and then separated on a Zorbax Rapid Resolution