安全性情報
34760BC
Millipore
Assurance® GDS E. coli O157:H7 Positive Control
For use with Assurance® GDS E. coli O157:H7 Tq
別名:
Positive Control for PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116135
NACRES:
NA.85
製品34760BCは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
GDS Positive Control for E. coli O157:H7, BioControl, For use with GDS E. coli O157:H7
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo.
包装
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
メーカー/製品名
BioControl Systems 34760-250
保管条件
(Tightly closed)
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
for use with BioControl GDS
Escherichia coli (O157:H7)
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
GDS Positive Control for E. coli O157:H7 is used with the GDS E. coli O157:H7 Tq assay, which is an automated nucleic acid amplification system for the detection of pathogenic E. coli O157:H7 in foods, ingredients, and environmental samples.
アプリケーション
GDS Positive Control for E. coli O157:H7 is used for confirmation of E.coli O157:H7 detection in Assurance® GDS assays.
構成
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
試験法
PCR
法的情報
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
34760-250:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)