MBD0014
Microbial DNA standard from Pseudomonas Aeruginosa
Suitable for PCR, sequencing and NGS, ≥10 ng/μL
サイズを選択してください
¥42,600
サイズを選択してください
About This Item
¥42,600
おすすめの製品
品質水準
フォーム
liquid
濃度
≥10 ng/μL
テクニック
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
適合性
suitable for restriction endonuclease digests, PCR amplification, Southern blots, and sequencing reactions
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Read here how to use our standards to ensure data integrity for your microbiome research.
アプリケーション
Suitable for Quantitative standard for PCR, Sequencing and NGS
特徴および利点
- Individual microbial standard for microbiomics and meta-genomics workflow
- Suitable standard for PCR, sequencing and NGS
- Improve Bioinformatics analyses
- Increases reproducibility
- Compare results lab to lab
物理的形状
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MBD0014-BULK:
MBD0014-0.3UG:
MBD0014-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.