製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
InChI
1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)
InChI Key
TURHTASYUMWZCC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33987-BULK-R:
33987-100MG-R:
33987-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ