スキップする
C7252
D-(+)-セロビオース
≥98% (HPLC)
別名:
β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-グルコピラノシル-D-グルコース
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥27,500
100 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥84,000
500 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥294,000
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥535,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-436-5
Beilstein/REAXYS Number:
93795
MDL number:
¥27,500
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 34±1, c = 10% (w/v) in water
technique(s)
HPLC: suitable
color
beige
mp
239 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1
InChI key
DKXNBNKWCZZMJT-WELRSGGNSA-N
General description
二糖であるセロビオースは、β-1,4-グリコシド結合でつながった2つのd-グルコース分子で構成されています。この還元糖は、変旋光を示し、セルロースの加水分解で生成します。
Application
D-(+)-セロビオースは、次のように使用されています:
  • セロビオース・マンニトール透過試験のための試験糖液の成分として
  • 凍結乾燥したβ-ガラクトシダーゼを保管中の酵素活性喪失と二次構造変化から保護するその能力を調べるための凍結乾燥溶液の調製において
  • セルロソーム組成における定性的・定量的変化に対するその影響を調べるためにClostridium thermocellum を増殖させるための発酵/増殖基質として
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
2215021945891852
D(+)Cellobiose Substrate for β-glucosidase.
Millipore
219458
D(+)Cellobiose
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-セロビオース
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf