Merck
62143
Sigma-Aldrich
リンコマイシン 塩酸塩
96.0-102.0% (HPLC)
別名:
メチル 6,8-ジデオキシ-6-(1-メチル-4-プロピル-2-ピロリジンカルボキサミド)-1-チオ-D-erythro-α-D-ガラクトオクトピラノシド 塩酸塩, リンコシン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H34N2O6S · HCl
CAS番号:
分子量:
443.00
Beilstein:
4171650
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51284507
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
96.0-102.0% (HPLC)
形状
powder or crystals
不純物
≤5% water
white to off-white
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;/m1./s1
InChI Key
POUMFISTNHIPTI-BOMBIWCESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
化学構造:マクロライド
生物化学的/生理学的作用
作用機序:リンコマイシンは、23S rRNAのペプチジルトランスフェラーゼループ領域内に架橋を形成することにより、細菌のタンパク質合成を阻害します。†
抗菌スペクトル:塩酸リンコマイシンは、グラム陽性菌に効果的です。
調製ノート
本製品は、水に50 mg/mLで溶けて無色透明の溶液になります。
その他情報
容器は密閉し、暗くて換気の良い場所で保管してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
62143-BULK:
62143-443UG-KC:
62143-5G:
62143-5G-PW:
62143-VAR:
62143-1G:
62143-1G-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nerissa L Fisher et al.
PloS one, 15(12), e0244252-e0244252 (2020-12-29)
Marine phytoplankton, and in particular diatoms, are responsible for almost half of all primary production on Earth. Diatom species thrive from polar to tropical waters and across light environments that are highly complex to relatively benign, and so have evolved
S Takebe et al.
Journal of clinical microbiology, 20(5), 869-873 (1984-11-01)
When Ureaplasma urealyticum T-960 was inoculated into normal human urine (10(8) viable cells per ml of urine), a white precipitate formed, with an increase in pH of the infected urine. This precipitate was identified as a mixture of struvite and
J Slots et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 18(1), 9-12 (1980-07-01)
The agar dilution technique was used for determination of the antibiotic susceptibilities of 57 oral isolates and 2 nonoral isolates of Actinobacillus actinomycetemcomitans. Tetracycline, minocycline, and chloramphenicol inhibited more than 96% of the strains tested at a concentration of less
H Malke et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 19(1), 91-100 (1981-01-01)
The phenomenon of zonal resistance to lincomycin, which is characteristic of most clinical isolates with lincomycin resistance in Streptococcus pyogenes, has been studied. These strains grow within a defined concentration range of lincomycin (approximately 60 to 200 microgram/ml), or at
Ulrich Schreiber et al.
Photosynthesis research, 114(3), 165-177 (2013-02-15)
A new type of multi-color PAM chlorophyll fluorometer (Schreiber et al. 2012) was applied for measurements of photodamage to photosystem II (PS II) in optically thin suspensions of Chlorella (200 μg Chl l(-1)) in the presence of 1 mM lincomycin.
資料
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.