Merck
338516
Sigma-Aldrich
4-(ジブチルアミノ)ベンズアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]2NC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
233.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.587 (lit.)
bp
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCN(CCCC)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C15H23NO/c1-3-5-11-16(12-6-4-2)15-9-7-14(13-17)8-10-15/h7-10,13H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI Key
VNWPLOWYHIDMEB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
338516-BULK:
338516-5G:
338516-VAR:
338516-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)