アッセイ
96%
bp
213 °C/100 mmHg (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H9Br/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2
InChI Key
RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
143677-25KG:
143677-BULK:
143677-VAR:
143677-1G:
143677-10KG:
143677-100G:
143677-25G:
143677-5G:
試験成績書(COA)