Merck
D95204
Sigma-Aldrich
ジエチルエチルマロナート
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
188.22
Beilstein:
607635
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
75-77 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D95204-BULK:
D95204-500G:
D95204-100G:
D95204-5G:
D95204-VAR:
試験成績書(COA)