グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.380
FDA 21 CFR 175.390
FDA 21 CFR 176.170
FDA 21 CFR 177.1210
FDA 21 CFR 177.1580
FDA 21 CFR 177.2410
FDA 21 CFR 177.2600
蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
自己発火温度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
phenolic
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W322340-100G-K:4548173357058
W322340-VAR-K:
W322340-1KG-K:4548173357065
W322340-BULK-K:
W322340-500G-K:4548173357072
W322340-SAMPLE-K:
試験成績書(COA)