Merck
33130
Sigma-Aldrich
4-(ジメチルアミノ)ベンズアルデヒド
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% (perchloric acid titration)
別名:
エールリッヒ試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥25,400
1 KG
¥242,000
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥25,400
1 KG
¥242,000
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
149.19
Beilstein:
606802
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99% (perchloric acid titration)
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying
mp
72-75 °C (lit.)
73-75 °C
溶解性
ethanol: 0.1 g/10 mL
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI Key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-(Dimethylamino)benzaldehyde is also commonly referred as Ehrlich′s reagent. Its crystal structure has been investigated by X-ray analysis. Its crystals belong to the monoclinic crystal system and exhibits space group P21/n.[1] 4-(Dimethylamino)benzaldehyde exhibits dual fluorescence. Its dipole moment in various excited states has been evaluated using their electronic spectra and Bilot-Kawski theory.[2]
アプリケーション
ピロールや第一級アミンと有色の縮合物(シッフ塩基)を形成します。
4-(Dimethylamino)benzaldehyde in micelle (sodium dodecyl sulphate) containing medium may be used for the quantification of hydroxyproline in meat samples by spectrophotometric methods.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
327.2 °F - closed cup
引火点(℃)
164 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
33130-INTR:
33130-BULK:
33130-100G:
33130-1KG:
33130-25G:
33130-VAR:
33130-6X100G:
33130-6X1KG:
33130-6X25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
4-(Dimethylamino) benzaldehyde.
Gao B and Zhu J-L.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(7), 1182-1182 (2008)
Kawski A, et al.
Chemical Physics Letters, 448(4), 208-212 (2007)
Determination of pyrrole derivatives and hydroxyproline with 4-(dimethylamino) benzaldehyde in a micellar medium.
Esteve-Romero JS, et al.
Analytical Letters, 27(8), 1557-1567 (1994)
Jun-Min Guo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(11), 6556-6561 (2010-05-15)
A simple colorimetric method for the differentiation of indoleacetic acid (IAA) and indolebutyric acid (IBA) in plant samples is described. The color change is based upon the reaction between the auxins and p-(dimethylamino)benzaldehyde (PDAB, Ehrlich reagent) following the electrophilic substitution
Spectrophotometric determination of certain cephalosporins through oxidation with cerium(IV) and 1-chlorobenzotriazole.
M M Ayad et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 20(3), 557-564 (2000-03-04)