スキップする
D2004
4-(ジメチルアミノ)ベンズアルデヒド
suitable for histochemical demonstration of nitro blue tetrazolium reduction in neutrophils
別名:
p-ジメチルアミノベンズアルデヒド, DMAB, エールリッヒ試薬
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
(CH3)2NC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
149.19
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-819-0
Beilstein/REAXYS Number:
606802
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mp
72-75 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
suitability
suitable for histochemical demonstration of nitro blue tetrazolium reduction in neutrophils
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(ジメチルアミノ)ベンズアルデヒド(DMABまたはエールリッヒ試薬)は、ヒドロキシプロリンレベルの定量の呈色試薬として使用されています。[1]ピロールおよび一級アミンと共に発色した凝集物(シッフ塩基)を形成します。’DMABは、紙表面の隠れた指紋を現像して、色付きで蛍光発光の痕跡を得るための試薬としても適しています。
ピロールや第一級アミンと有色の縮合物(シッフ塩基)を形成します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1564778.03057109762
assay
≥99% (TLC)
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
alcohol: passes test (APHA ≤60), hydrochloric acid: passes test
solubility
-
solubility
H2O: slightly soluble
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
72-75 °C (lit.)
mp
72-75 °C (lit.)
mp
75 °C
mp
72-75 °C (lit.)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
327.2 °F - closed cup
flash_point_c
164 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)