Merck
03891
Supelco
エールリッヒ 溶液
2% 4-(n,n-Dimethylamino)-benzaldehyde in 22% hydrochloric acid
別名:
4-(ジメチルアミノ)ベンズアルデヒド–塩酸 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
4132845
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
product name
エールリッヒ 溶液,
形状
liquid
品質水準
密度
1.10 g/mL at 20 °C
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI Key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ウロビリノ-ゲン用エ-ルリッヒ試薬
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03891-BULK:
03891-1L:4548173307275
03891-VAR:
03891-250ML:4548173307282
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.