Merck
293237
Sigma-Aldrich
エチレングリコール
spectrophotometric grade, ≥99%
別名:
1,2-エタンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥17,500
2 L
¥26,100
4 X 2 L
¥89,700
¥17,500
出荷予定日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥17,500
2 L
¥26,100
4 X 2 L
¥89,700
About This Item
化学式:
HOCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
62.07
Beilstein:
505945
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352137
eCl@ss:
39020501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
195-198 °C
¥17,500
出荷予定日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
spectrophotometric grade
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
752 °F
expl. lim.
15.3 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
<0.050% water
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.40
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 300 nm Amax: 0.01
SMILES記法
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エチレングリコール溶剤は以下の用途で使用されます:
  • タンデムアフィニティー精製-質量分析(TAP-MS)によるタンパク質複合体の特性評価
  • ニンヒドリンに基づく定量法を使用した総タンパク質含有量の測定
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
239.0 °F - open cup
引火点(℃)
115 °C - open cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
293237-6X1L:4548173936031
293237-VAR:
293237-100ML:
293237-2L:4548173936024
293237-1L:4548173936017
293237-900ML:
293237-500ML:
293237-BULK:
293237-4X2L:4548173925653
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Boris N Khlebtsov et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(24), 8994-9002 (2012-03-13)
We describe a novel strategy for the fabrication of plasmonic nanopowders (dried gold nanoparticles) by using wet chemical nanoparticle synthesis, PEG-SH functionalization, and a standard freeze-drying technique. Our strategy is illustrated by successful fabrication of different plasmonic nanopowders, including gold
Lennart Treuel et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(14), 3093-3099 (2010-09-04)
Interactions between differently functionalised silver and gold nanoparticles (NPs) as well as polystyrene nanoparticles with bovine serum albumin (BSA) are studied using circular dichroism (CD) spectroscopy. It is found that the addition of NPs to the protein solution destroys part
Anomalously increased effective thermal conductivities of ethylene glycol-based nanofluids containing copper nanoparticles.
Eastman JA, et al.
Applied Physics Letters, 78(6), 718-720 (2001)
Study of polyol synthesis reaction parameters controlling high yield of silver nanocubes.
Panfilova EV, et al.
Colloid Journal, 74(1), 99-109 (2012)
Synthesis and characterization of yttrium iron garnet nanoparticles.
Vaqueiro P, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 126(2), 161-168 (1996)
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. What is the molarity of ethylene glycol?
    1 回答
    1. Ethylene glycol is 17.93M.  This is calculated using the density (1.113 g/ml) and the molecular weight (62.07 g/mol).  If the product is less than 100% pure, correct for the purity.